Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Edge™ 96-Well, Nunclon Delta-Treated, Flat-Bottom Microplate
128.37 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
128.37 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21940" per avere il tuo prezzo promozionale.
75.60 EUR valido fino al 2024-06-28
Usa il codice promo "21649" per avere il tuo prezzo promozionale.
75.60 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21614" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
128.37 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21940" per avere il tuo prezzo promozionale.
75.60 EUR valido fino al 2024-06-28
Usa il codice promo "21649" per avere il tuo prezzo promozionale.
75.60 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21614" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
1/Pk., 50/Cs.
10/Pk., 160/Cs.
Descrizione
Minimize plate evaporation and the risks associated with edge effect when using the uniquely engineered Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0 Plate in place of your standard 96-well plate. When filled with sterile water or media, the surrounding moat acts an evaporation buffer during extended incubation, yielding consistent, viable cells across the entire 96-well plate that in turn enhances productivity for cell-based assays. Enabling the use of all 96 wells allows researchers to plan experiments more efficiently, resulting in potentially less cost and related product waste.
Caratteristiche:
- La piastra Edge a 2.0 pozzetti fornisce una soluzione efficiente ed economica per impedire l'evaporazione e quindi i rischi associati all'effetto bordo.
- La scanalatura circostante è suddivisa in due serbatoi a 4 sezioni, ciascuno dei quali può essere riempito con una quantità tra 1.7 e 2.0 ml di acqua sterile, tampone o terreni.
- Reintegrare il liquido nei serbatoi ogni 3 giorni nell'incubatore umidificato per garantire l'efficacia della protezione antievaporazione.
- Il trattamento superficiale della coltura cellulare Nunclon™ Delta dei pozzetti promuove l'adesione e la crescita cellulare.
- La superficie non trattata è disponibile per la coltura cellulare in sospensione o per le analisi a base di soluzione generica
- Utilizzare la piastra Edge 2.0 in combinazione con il lettore di micropiastre Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX. Il canale della piastra riempito funziona da controllo passivo dell'umidità, consentendo l'incubazione simultanea e il rilevamento dei segnali nelle applicazioni a lungo termine con cellule vive all'interno del lettore di piastre.
Specifica
Certificazione/Conformità | Tutte le micropiastre prodotte da Nunc sono conformi alle raccomandazioni dell'American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
Certificato | Nucleon Delta certificato per la formazione del monostrato, efficienza di clonaggio, di non citotossicità, apirogenicità e sterilità |
Coperchio | With Lid |
Area di coltura | 0.1 cm2/pozzetto |
Matrice | 8 x 12 |
Imballaggio | 1/Pk., 50/Cs. |
Product Line | Nunc |
Colore | Trasparente |
Product Type | Microplate |
Skirt Style | Low Flange |