Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ Black and White Polystyrene Plate
Le piastre bianche e nere, ottimizzate per procedure robotizzate, lettori di piastre e sistemi di manipolazione di liquidi, garantiscono risultati coerenti e affidabili.
236.00€ - 591.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | All microplates manufactured by Nunc meet the recommendation of American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
---|---|
Coperchio | With Lid |
Product Type | Microplate |
Materiale | Polystyrene |
No. of Wells | 96 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Trattamento superficiale | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Trattamento superficiale | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10346331
|
Thermo Scientific™
236105 |
Bianco | Non-treated | 50 |
236.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10070601
|
Thermo Scientific™
236107 |
Bianco | Non-treated | 160 |
591.00€
pezzi 160 |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10000631
|
Thermo Scientific™
237105 |
Nero | Non-treated | 50 |
239.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10499572
|
Thermo Scientific™
237107 |
Nero | Non-treated | 160 |
435.00€
pezzi 160 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
La piastra in polistirene bianco e nero Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ garantisce risultati omogenei e affidabili con un'interferenza minima fra i pozzetti. Grazie al design a palanchino a flangia larga, queste piastre bianche e nere di alta qualità sono ottimizzate per i sistemi robotizzati, di manipolazione dei liquidi e di lettori di piastre. Disponibili con o senza trattamento per colture cellulari.
- Le micropiastre nere, grazie ai livelli minimi di luce diffusa e di fluorescenza di fondo, sono indicate per misurazioni di fluorescenza
- Le micropiastre bianche sono indicate per misurazioni di luminescenza, grazie ai massimi livelli di riflessione e a un'autoluminescenza minima.
- Intervallo del volume di lavorazione: da 50 a 250 μl/pozzetto
- Possibilità di scegliere la superficie Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta per i saggi su base cellulare
- Disponibilità di codici a barre personalizzati
Specifica
All microplates manufactured by Nunc meet the recommendation of American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Microplate | |
96 | |
Sterile | |
Flat Bottom (F-well) |
With Lid | |
Polystyrene | |
50 to 250 mL | |
Non-treated |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.