Learn More
Thermo Scientific™ Coperchi Nunc™ Immuno TSP
I coperchi Nunc™ Immuno TSP di Thermo Scientific™ per la produzione di anticorpi semplificano lo screening di ibridomi. Per l'uso nelle inoculazioni batteriche di piastre a 96 pozzetti.
Marca: Thermo Scientific™ 445497
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.74600kg
Descrizione
I coperchi Nunc™ Immuno TSP di Thermo Scientific™ per la produzione di anticorpi semplificano lo screening di ibridomi. Da utilizzare in combinazione con Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTray™ per inoculazioni batteriche di piastre a 96 pozzetti. I coperchi Nunc Immuno TSP presentano proprietà di adsorbimento uniforme per uno screening efficiente.
- Ideali per lo screening di colture di ibridomi per la produzione di anticorpi
- Per lo screening di ibridomi montati su OmniTray
- Proprietà di assorbimento uniformi
- Coperchio a 96 pin per inoculazioni batteriche di piastre a 96 pozzetti
Specifica
Trasparente | |
Polistirene | |
127.4 mm | |
1 | |
Screening ibridoma | |
Nunc |
Coperchio per inoculazione | |
Prodotto sterile | |
50 | |
85.3 mm | |
Coperchio piastra | |
Piastre a 96 pozzetti, OmniTray |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.