Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chambered Coverglass
Perform high-magnification microscopy and confocal image analysis with Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chambered Coverglass.
178.20€ - 1323.00€
Specifica
Materiale del coperchio | Polystyrene |
---|---|
Trattamento superficiale | Cell Culture |
Materiale | Borosilicato |
Spessore (sistema metrico) | 0.13 to 0.17 mm |
Include | Clear polystyrene lid with handle on the side for aseptic manipulations |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Materiale | Pozzetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Materiale | Pozzetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16210671
|
Thermo Scientific™
155361 |
1-well Chambered Coverglass w/ non-removable well | Borosilicato | 1 |
273.00€
pezzi 16 |
Spedizione stimata: 10-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16230671
|
Thermo Scientific™
155380 |
2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells | Borosilicato | 2 |
273.00€
pezzi 16 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16250671
|
Thermo Scientific™
155383 |
4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells | Borosilicato | 4 |
303.00€
pezzi 16 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16270671
|
Thermo Scientific™
155411 |
8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells | Borosilicato | 8 |
275.00€
pezzi 16 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10058990
|
Thermo Scientific™
155361 |
1-well Chambered Coverglass w/ non-removable well | Borosilicato | 1 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11307724
|
Thermo Scientific™
155383 |
4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells | Borosilicato | 4 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10068990
|
Thermo Scientific™
155380 |
2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells | Borosilicato | 2 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10778091
|
Thermo Scientific™
155383 |
4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells | Borosilicato | 4 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10384221
|
Thermo Scientific™
155411 |
8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells | Borosilicato | 8 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11327724
|
Thermo Scientific™
155411 |
8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells | Borosilicato | 8 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11387714
|
Thermo Scientific™
155380 |
2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells | Borosilicato | 2 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Grow, stain and view living cells on a single device. Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chambered Coverglass with a No. 1 borosilicate glass bottom offers the optical characteristics required for high magnification and confocal image analysis. Available in 1-, 2-, 4-, and 8-well formats. The upper chamber structure cannot be removed from the coverglass.
Features:- Media chamber securely mounted to No. 1 borosilicate coverglass by non-toxic medical grade silicone adhesive
- The polystyrene chamber is not removable and requires inverted microscope for viewing
- Fitted polystyrene cover without top handle minimizes evaporation
Ordering Information:
- Can be purchased in case of 96 or pack of 16.
- Shipped sterile in convenient stackable incubation trays.
Warranty: 90 days
Specifica
Polystyrene | |
Borosilicato | |
Clear polystyrene lid with handle on the side for aseptic manipulations | |
57 x 25 mm | |
Clear |
Cell Culture | |
0.13 to 0.17 mm | |
16 | |
Sterile |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.