Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Flask on Slide
Grow cell cultures directly on slides with the Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Flask on Slide, ideal for single-cell autoradiography and immunofluorescence.
234.00€ - 1431.00€
Specifica
Pozzetti | 1 |
---|---|
Colore | Clear |
Trattamento superficiale | Cell Culture |
Volume (sistema metrico) di lavorazione | 2.5 to 5.0 mL |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16220651
|
Thermo Scientific™
170920 |
Camera SlideFlask; volume operativo: 4.5 ml | Polistirene |
838.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16230651
|
Thermo Scientific™
177453 |
Camera a fiaschetta, 1 pozzetto | Vetro |
294.00€
pezzi 16 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11317774
|
Thermo Scientific™
177453 |
Camera a fiaschetta, 1 pozzetto | Vetro |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12892784
|
Thermo Scientific™
177453 |
Camera a fiaschetta, 1 pozzetto | Vetro |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10439672
|
Thermo Scientific™
170920 |
Camera SlideFlask; volume operativo: 4.5 ml | Polistirene |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Culture cells directly on microscope slides with the Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Flask on Slide, ideal for single-cell autoradiography and single-cell immunofluorescence.
SlideFlask (shown with black cap in photo):
- Cell culture-treated polystyrene slide is attached to 18 x 50mm flask structure via ultrasonic weld, allowing for long-term, leak-free incubation
- Upper flask structure snaps away easily after culture, freeing slide for cytostaining and microscopic examination
- Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta certified
- Coverglass (171862, 18 x 50mm) is available for sample preservation
Flaskette (shown with white cap in phote):
- Glass slide is sealed with a silicone gasket to a 20 x 50mm upper flask structure
- Can be sealed to exclude air, useful when embedding cells in resin for electron microscopy
Specifica
1 | |
Cell Culture | |
Sterile |
Clear | |
2.5 to 5.0 mL |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.