Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System
Grow cells directly on slides with the Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System.
159.84€ - 1188.00€
Specifica
Materiale del coperchio | Polystyrene |
---|---|
Trattamento superficiale | Cell Culture |
Materiale | RS Glass |
Include | Clear polystyrene lid with handles on the top and side for aseptic manipulations |
N. per confezione | 16 |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Materiale | Pozzetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Materiale | Pozzetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16230661
|
Thermo Scientific™
154453 |
1-well Chamber Slide w/ removable well | RS Glass | 1 |
272.00€
pezzi 16 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16240661
|
Thermo Scientific™
154461 |
2-well Chamber Slide w/ removable wells | RS Glass | 2 |
271.00€
pezzi 16 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16250661
|
Thermo Scientific™
154526 |
4-well Chamber Slide w/ removable wells | RS Glass | 4 |
309.00€
pezzi 16 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16260661
|
Thermo Scientific™
154534 |
8-well Chamber Slide w/ removable wells | RS Glass | 8 |
310.00€
pezzi 16 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11377704
|
Thermo Scientific™
154461 |
2-well Chamber Slide w/ removable wells | RS Glass | 2 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11387704
|
Thermo Scientific™
154526 |
4-well Chamber Slide w/ removable wells | RS Glass | 4 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11367704
|
Thermo Scientific™
154453 |
1-well Chamber Slide w/ removable well | RS Glass | 1 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10717931
|
Thermo Scientific™
154526 |
4-well Chamber Slide w/ removable wells | RS Glass | 4 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10030641
|
Thermo Scientific™
154461 |
2-well Chamber Slide w/ removable wells | RS Glass | 2 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10316381
|
Thermo Scientific™
154453 |
1-well Chamber Slide w/ removable well | RS Glass | 1 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10234121
|
Thermo Scientific™
154534 |
8-well Chamber Slide w/ removable wells | RS Glass | 8 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Grow, stain, and examine cells directly on the Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ which consists of a removable polystyrene media chamber attached to a standard glass slide. Slide surface is specially treated for adherent cell culture. Available in 1-, 2-, 4-, and 8-well formats.
Features:- Slide surface is specially treated with a unique RS wash to ensure consistent cell growth.
- Tabbed polystyrene lid allows gas exchange with minimal evaporation.
- Removal tool separates media chamber from glass slide.
- Biocompatible adhesive hydrophobic well border is printed on slide.
- Slide features a white frosted writing area.
Includes:
- Chamber removal tool
Ordering Information:
- Can be purchased in case of 96 or pack of 16.
- Shipped sterile in convenient stackable incubation trays.
Specifica
Polystyrene | |
RS Glass | |
16 | |
Sterile |
Cell Culture | |
Clear polystyrene lid with handles on the top and side for aseptic manipulations | |
74 x 25 mm | |
Clear |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.