Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Microplate Lids
I coperchi per micropiastra Nunc™ Thermo Scientific™ proteggono i campioni dalla contaminazione e dall'evaporazione durante il trattamento, l'incubazione o la conservazione dei saggi.
105.00€ - 551.00€
Specifica
Materiale | Polistirene |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) | 5 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 127 mm |
Larghezza (sistema imperiale) | 3.35 in. |
Larghezza (sistema metrico) | 85 mm |
Codice del prodotto | Marca | Plate Compatibility | Sterilità | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Plate Compatibility | Sterilità | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10392642
|
Thermo Scientific™
250002 |
Piastre a 384 e 1536 pozzetti | Sterile | 8.34 mm |
203.00€
pezzi 60 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10046891
|
Thermo Scientific™
250003 |
Piastre a 384 e 1536 pozzetti | Non-sterile | 8.34 mm |
181.00€
pezzi 60 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10622212
|
Thermo Scientific™
250005 |
Piastre a 384 e 1536 pozzetti | Non-sterile | 8.34 mm |
551.00€
pezzi 180 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10265502
|
Thermo Scientific™
253623 |
All Microplates | Non-sterile | 4.6 mm |
457.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10275502
|
Thermo Scientific™
253624 |
All Microplates | Sterile | 4.6 mm |
478.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10040401
|
Thermo Scientific™
263339 |
Piastre MicroWell da 96 | Non-sterile | 7.9 mm |
105.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10334311
|
Thermo Scientific™
264122 |
Piastre MicroWell da 96 | Sterile | 7.9 mm |
109.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10752753
|
Thermo Scientific™
264611 |
384-well Plate | Sterile | 7.9 mm |
312.00€
pezzi 60 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10393072
|
Thermo Scientific™
264612 |
Piastre a 384 pozzetti | Non-sterile | 7.9 mm |
324.00€
pezzi 180 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10766723
|
Thermo Scientific™
264616 |
384-well Plate | Sterile | 7.9 mm |
379.00€
pezzi 180 |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10242913
|
Thermo Scientific™
264623 |
Piastre MicroWell da 96 | Sterile | 7.9 mm |
116.00€
pezzi 60 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10601922
|
Thermo Scientific™
448143 |
384/1536-well Plate, OmniTray | Non-sterile | 7.9 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
I coperchi per micropiastra Nunc™ Thermo Scientific™ proteggono i campioni dalla contaminazione e dall'evaporazione durante il trattamento, l'incubazione o la conservazione dei saggi.
- I coperchi sono destinati all'utilizzo con qualsiasi piastra standard.
- 96 I coperchi per i pozzetti dispongono di anelli anticondensa singoli
- I coperchi presentano delle tacche per l'orientamento rapido
- I coperchi universali possono essere utilizzati su qualsiasi piastra di altezza standard del mercato
Specifica
Polistirene | |
127 mm | |
85 mm |
5 in. | |
3.35 in. |
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.