Learn More
Thermo Scientific™ Micropiastre Nunc™ MicroWell™ da 96 pozzetti
Risultati uniformi grazie alle micropiastre MicroWell™ a 96 pozzetti Nunc™ di Thermo Scientific™, ottimizzate per la robotica, i lettori automatici e i sistemi di manipolazione dei liquidi.
Marca: Thermo Scientific™ 260836
233.15 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 8.00100kg
Descrizione
Risultati coerenti e affidabili con le micropiastre a 96 pozzetti Nunc™ MicroWell™ di Thermo Scientific™. Con diverse modifiche della superficie, queste piastre sono ideali per saggi su base cellulare nonché saggi biochimici. Il fondo piatto è adatto per misurazioni al microscopio e ottiche. Disponibili con bordo e flangia alta o con flangia bassa, le piastre sono ottimizzate per una vasta gamma di sistemi di gestione dei liquidi e lettori robotici automatizzati.
- In polistirene trasparente con eccellenti proprietà ottiche, ideale per le misurazioni ottiche.
- Piastra non trattata con superficie idrofobica adatta per colture cellulari in sospensione e per una vasta gamma di saggi biochimici.
- Piastra per colture cellulari con trattamento della superficie Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta che favorisce adesione e crescita cellulare
- Le piastre con rivestimento in collagene I e poli-D-lisina sono ottimizzate per le cellule aderenti più esigenti e per l'adesione di biomolecole
- Diversi design della flangia assicurano compatibilità con operazioni manuali o robotiche
- Disponibilità di codici a barre personalizzati
Specifica
Nessun codice a barre | |
Senza coperchio | |
8 x 12 | |
Nunc | |
Microplate | |
400 μL | |
Non sterile | |
Piatto | |
10 |
Tutte le micropiastre prodotte da Nunc sono conformi alle raccomandazioni dell'American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Piastra F da 96 pozzetti, non trattata, trasparente, senza coperchio, non sterile (confezione da 10, contenitore da 180) | |
10 Pk., 180 Case | |
Trasparente | |
Polistirene | |
96 | |
Non trattata | |
180 | |
180/Cs. |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.