Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well, Nunclon Delta-Treated, Flat-Bottom Microplate
101.00 EUR valido fino al 2024-06-28
Usa il codice promo "21649" per avere il tuo prezzo promozionale.
101.00 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21614" per avere il tuo prezzo promozionale.
133.83 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
133.83 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21940" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21649" per avere il tuo prezzo promozionale.
101.00 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21614" per avere il tuo prezzo promozionale.
133.83 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
133.83 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21940" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
1/Pk., 50/Cs.
10/Pk., 160/Cs.
Descrizione
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Well Microplates are optimized for robotics, automated readers and liquid handling systems. 96-well microplates are used for antibiotic screens, cell-based assays and screening compounds. The flat bottom shape is ideal for microscopic and optical measurements. Our plates are high quality for consistent and reliable results.
- Clear polystyrene has excellent optical properties making it ideal for optical measurements
- Untreated polystyrene is hydrophobic and is suited for growth of suspension cultures that can proliferate and grow without attachment
- Untreated surfaces are ideal for adding coatings in your lab
- Cell Culture Treated: The Nunclon™ Delta cell culture treated surface is a hydrophilic surface that promotes cell attachment and growth
- Plates are optimized for robotics, plate readers and liquid handlers
- Customized bar coding is available
Specifica
Codice a barre | Custom Barcoding Available |
Certificazione/Conformità | Tutte le micropiastre prodotte da Nunc sono conformi alle raccomandazioni dell'American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
Coperchio | With Lid |
Descrizione | Piastra F a 96 pozzetti, colture cellulari, trasparente, con coperchio, sterile (confezione da 1, scatola da 50) |
Matrice | 8 x 12 |
Imballaggio | 1/Pk., 50/Cs. |
Product Line | Nunc |
Colore | Clear |
Product Type | Microplate |
Materiale | Polystyrene |