Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MiniTrays with Nunclon™ Delta surface
Achieve excellent cell attachment and growth rates with Nunc MiniTrays with Nunclon Delta Surface.
442.00€ - 520.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Superficie Nunclon certificata |
---|---|
Chiusura inclusa | Yes |
Forma del fondo | Profilo conico |
Capacità (sistema metrico) | 8 L |
Area di coltura | 0.013 cm2 |
Codice del prodotto | Marca | Conteggio pozzetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Conteggio pozzetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10623581
|
Thermo Scientific™
136528 |
72 |
442.00€
pezzi 150 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10520072
|
Thermo Scientific™
163118 |
60 |
520.00€
pezzi 150 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
Achieve excellent cell attachment and growth rates with Thermo Scientific™ Nunc™ MiniTrays with Nunclon™ Delta Surface.
- Sterile polystyrene
- Available with 60 or 72 conical wells
- Large raised alphanumeric coordinates
- Keyed lid for proper orientation
Specifications
Superficie Nunclon certificata | |
Profilo conico | |
0.013 cm2 | |
Rectangular | |
Nunclon Delta | |
8 µl | |
150 | |
84 mm | |
11.2 mm |
Yes | |
8 L | |
Polystyrene | |
Sterile | |
Vassoio | |
Lid | |
10 | |
5.82 mm |