Learn More
Thermo Scientific™ Fiasche Nunc™ senza trattamento
Questi matracci non trattati per colture cellulari in sospensione di qualità elevata in polistirene trasparente Thermo Scientific™ Nunc™ riducono al minimo i rischi di contaminazione.
146.00€ - 472.00€
Specifica
Colore chiusura | Bianco |
---|---|
Materiale | Polistirene |
Sterilità | Sterili |
Tipo di chiusura | Filtro |
Trattamento superficiale | Non trattata |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10681474
|
Thermo Scientific™
132903 |
Nunc Non-treated TripleFlask, Filter Cap |
472.00€
pezzi 32 |
Spedizione stimata: 16-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10076901
|
Thermo Scientific™
156800 |
Nunc Non-treated T75 EasyFlask, Filter Cap |
279.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10444112
|
Thermo Scientific™
159926 |
EasYFlask Nunc T175 non trattata, tappo con filtro |
146.00€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10476921
|
Thermo Scientific™
169900 |
Nunc Non-treated T25 EasYFlask, Filter Cap |
310.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Il design di facile utilizzo di questi matracci non trattati per colture cellulari in sospensione di qualità elevata in polistirene trasparente Thermo Scientific™ Nunc™ offre numerosi vantaggi.
Caratteristiche:- Tappi bianchi per una facile identificazione
- Il design ergonomico di Thermo Scientific™ EasyFlask™ facilita la manipolazione e il pipettaggio
- Un Thermo Scientific™ TripleFlask™ con tre strati paralleli ha le stesse dimensioni esterne di un matraccio standard da 175 cm2
- Il tappo del filtro garantisce un flusso d'aria costante e riduce al minimo le possibilità di contaminazione
- Sterili e apirogeni
Informazioni per l'ordinazione:
Tappi aggiuntivi in ogni confezione
Garanzia: 90 giorni
Specifica
Bianco | |
Sterili | |
Non trattata |
Polistirene | |
Filtro |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.