Learn More
Thermo Scientific™ Multipiastre Nunc™ senza trattamento
Esecuzione di colture cellulari in sospensione con le multipiastre Nunc™ Thermo Scientific™ senza trattamento.
255.00€ - 377.00€
Specifica
Product Type | Multipiastra |
---|---|
Sterilità | Sterili |
Trattamento superficiale | Non trattata |
Forma pozzetto | Flat Bottom (F-well) |
Include | Lid |
Codice del prodotto | Marca | No. of Wells | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | No. of Wells | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10624903
|
Thermo Scientific™
144530 |
24 | Sterile |
350.00€
pezzi 75 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10559532
|
Thermo Scientific™
150200 |
12 | Sterile |
255.00€
pezzi 75 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10396482
|
Thermo Scientific™
150239 |
6 | Sterili |
324.00€
pezzi 75 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10132882
|
Thermo Scientific™
150787 |
48 | Sterile |
377.00€
pezzi 75 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10778724
|
Thermo Scientific™
179820 |
4 | Sterile |
317.00€
pezzi 120 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Esecuzione di colture cellulari in sospensione con multipiastre Nunc™ Thermo Scientific™ senza trattamento.
- Pozzetti rotondi con fondo piatto
- Proprietà ottiche eccellenti
- Bordo dei pozzetti rialzato per ridurre il rischio di contaminazione incrociata
- Coperchio con angoli dentellati per una buona aderenza e un facile orientamento
- Sterili e apirogeni
Specifica
Multipiastra | |
Non trattata | |
Lid |
Sterili | |
Flat Bottom (F-well) |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.