Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTray™
Screen libraries, DNA hybridization, standard petri dish techniques and bacterial growth with Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTrays™.
250.00€ - 614.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Tutte le micropiastre prodotte da Nunc sono conformi alle raccomandazioni dell'American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
---|---|
Colore chiusura | Clear |
Chiusura inclusa | Closure Included |
Materiale chiusura | Polystyrene |
Forma del fondo | Rettangolare |
Codice del prodotto | Marca | Trattamento superficiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Trattamento superficiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10591653
|
Thermo Scientific™
140156 |
Nunclon Delta |
614.00€
pezzi 90 |
Spedizione stimata: 26-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10090681
|
Thermo Scientific™
165218 |
Nunclon Delta |
430.00€
pezzi 60 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10318181
|
Thermo Scientific™
242811 |
Non-treated |
250.00€
pezzi 60 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10193791
|
Thermo Scientific™
264728 |
Non-treated |
395.00€
pezzi 90 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Made from clear polystyrene with standard microplate footprint, the Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTrays™ are ideal for screen libraries and DNA hybridization. Available both as a standard version with 2 notched corners and as a rectangular version optimized for automation. Surface treated for cell culture or non-treated for bacterial growth and colony isolation.
Features:- Clear polystyrene with excellent optical properties.
- External dimensions: 128 x 86mm.
- Tray can be frozen at -20°C.
- Cat. No. 140156 without the notched corners is ideal for automation picking and viewing systems.
- The Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta cell culture-treated surface promotes cell attachment and growth.
- The Non-treated surface is suitable for bacterial culture.
Specifica
Tutte le micropiastre prodotte da Nunc sono conformi alle raccomandazioni dell'American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Closure Included | |
Rettangolare | |
Trasparente | |
Rectangular | |
Vassoio | |
1 | |
10 | |
85.47 mm |
Clear | |
Polystyrene | |
90 mL | |
Polystyrene | |
Sterile | |
35 ml | |
Lid | |
127.76 mm | |
32 mm |