Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonate Cell Culture Inserts in Multi-Well Plates
Cultivate most cell types without matrix coating when using Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonate Membrane Inserts in Multidishes.
250.00€ - 457.00€
Specifica
Materiale | Polycarbonate (Membrane) |
---|---|
Tipo | Culture Insert |
Colore | Clear |
Trattamento superficiale | Cell culture-treated |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Tipo di piatto | Area di coltura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Tipo di piatto | Area di coltura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10387523
|
Thermo Scientific™
140620 |
0.4 μm | Multipiastra | 0.47 cm² |
457.00€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10021863
|
Thermo Scientific™
140627 |
3 μm | 24-Well Plate | 0.47cm2 |
411.00€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10002433
|
Thermo Scientific™
140629 |
8 μm | 24-Well Plate | 0.47cm2 |
457.00€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10543624
|
Thermo Scientific™
140640 |
0.4 μm | 6-Well Plate | 3.14cm2 |
308.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10092153
|
Thermo Scientific™
140642 |
3 μm | 6-Well Plate | 3.14cm2 |
250.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 12-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10637143
|
Thermo Scientific™
140644 |
8 μm | 6-Well Plate | 3.14cm2 |
250.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 12-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10478803
|
Thermo Scientific™
140652 |
0.4 μm | 12-Well Plate | 1.13cm2 |
429.00€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10504394
|
Thermo Scientific™
140654 |
3 μm | 12-Well Plate | 1.13cm2 |
445.00€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 12-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10236103
|
Thermo Scientific™
140656 |
8 μm | 12-Well Plate | 1.13cm2 |
428.00€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 12-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10124093
|
Thermo Scientific™
140660 |
0.4 μm | 6-Well Plate | 4.1cm2 |
250.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10276803
|
Thermo Scientific™
140663 |
3 μm | 6-Well Plate | 4.1cm2 |
260.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 12-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10377143
|
Thermo Scientific™
140668 |
8 μm | 6-Well Plate | 4.1cm2 |
259.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descripción
Cultivate most cell types without matrix coating when using Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonate Membrane Inserts in Multidishes.
Features:- Tissue culture-treated porous membrane for optimized cell attachment
- Three pore sizes: 0.4, 3, and 8 micron
- Pre-packed in sterile Nunclon™ Delta-treated multi-well plates
- Nontoxic and nonpyrogenic
Applications:
- Tumor migration and invasion assays
- Epithelial (e.g. Caco-2) and endothelial (e.g. brain microvascular endothelial cells) barriers assays
- Dermal/epidermal and epithelial tissue models (e.g. artificial skin model)
- Chemotaxis studies
- Co-culture
Warranty: 90 days
Especificaciones
Polycarbonate (Membrane) | |
Clear | |
Sterile |
Culture Insert | |
Cell culture-treated |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.