Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Seals, Tapes, and Foils
I nastri sigillanti Nunc™ Thermo Scientific™ riducono l'evaporazione e proteggono i campioni da contaminazioni e perdite; ideali per tutti i tipi di saggio.
61.20€ - 656.00€
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Da utilizzare con (applicazione) | Certificazione di RNasi/DNasi assenti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Da utilizzare con (applicazione) | Certificazione di RNasi/DNasi assenti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10716943
|
Thermo Scientific™
232698 |
Alluminio e acrilato | PCR e stoccaggio in piastre a 96 pozzetti | Sí |
90.40€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10681864
|
Thermo Scientific™
232699 |
Aluminum | PCR and storage in 384 well plates | Yes |
119.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10265411
|
Thermo Scientific™
232701 |
Poliolefina e acrilato | Bassa autofluorescenza; compatibile con DMSO; microscopia | Yes |
190.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10194411
|
Thermo Scientific™
232702 |
Poliolefina e acrilato | PCR; saggi di fluorescenza; microscopia | Sí |
310.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10633973
|
Thermo Scientific™
235306 |
Polyethylene | Repeated piercing; low autofluorescence; ELISA | No |
545.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10275452
|
Thermo Scientific™
235307 |
Polyolefin | PCR; qPCR; ELISA; Protein crystallography | Yes |
486.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11371555
|
Thermo Scientific™
236272 |
Vinyl | Luminescence Assays, Light reflective, ELISPOT assays, designed for either top or bottom of optical plates | No |
65.60€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10170671
|
Thermo Scientific™
236366 |
Poliestere e acrilato | Coltura cellulare; applicazioni sterili | No |
524.00€
pezzi 800 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11948231
|
Thermo Scientific™
236370 |
Polyester | General purpose; sample protection; ELISA | No |
141.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10160993
|
Thermo Scientific™
236703 |
Vinyl | Fluorescence Assays; Light Absorbent; Light Blocking; Inhibits photo degradation of light sensitive compounds; Designed for either top or bottom of optical plates, notches on seal to help with bottom of plate alignment | No |
95.25€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10552615
|
Thermo Scientific™
236707 |
Poliestere e acrilico | Pratico dispenser per rotoli; uso generico | Sí |
656.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10681344
|
Thermo Scientific™
241205 |
Raion e acrilato | Traspirabile; coltura cellulare | No |
170.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10082182
|
Thermo Scientific™
249720 |
Non-woven Rayon | Cell growth, Bacterial growth, Non cytotoxic, Moisture vapor transmission rate of 4.200 g/m^2/24 hrs, highly gas permeable | Yes |
154.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10777042
|
Thermo Scientific™
250050 |
N.D. (Sigillatore per piastre) | L'applicatore portatile assicura una sigillatura uniforme | No |
61.20€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10574561
|
Thermo Scientific™
276014 |
Aluminum, Silicone | General use, PCR, photo-sensitive samples; rated for DMSO, ethanol and acetonitrile | Sì |
206.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10333925
|
Thermo Scientific™
3501 |
Acetato | Per supporto adesivo | No |
100.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10304315
|
Thermo Scientific™
5701 |
Polyester | Per procedure di stoccaggio e incubazione | No |
80.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10642674
|
Thermo Scientific™
AB-0718 |
Polypropylene | Ventilazione e conservazione delle colture batteriche/cellulari | No |
109.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11524794
|
Thermo Scientific™
AB-0580 |
PVC-coated Polypropylene | Per cristallografia e genotipizzazione | No |
80.25€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
I nastri sigillanti Nunc™ Thermo Scientific™ riducono l'evaporazione e proteggono i campioni da contaminazioni e perdite. Questi sigilli adesivi sono ideali per tutte le applicazioni di analisi. I prodotti Nunc Life Science garantiscono affidabilità e riproducibilità dei risultati e sono supportati da standard di qualità leader del settore e certificazioni.
- I sigilli adesivi proteggono efficacemente tutti i formati di micropiastre
- L'adesivo sensibile alla pressione non è appiccicoso al tatto, ma crea un forte legame con la piastra al momento dell'applicazione di una pressione
- I nastri sottili e leggeri si fissano alla piastra con un applicatore a mano pratico e comodo (acquistabile separatamente, n. cat. 250050)
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.