Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Square BioAssay Dishes
Piatti BioAssay Thermo Scientific™ Nunc™ per lo screening di un alto numero di colonie per esperimenti di clonazione, colture di batteri, funghi e test di diffusione in agar.
245.00€ - 296.00€
Specifica
Forma del fondo | Flat |
---|---|
Forma | Square |
Sterilità | Sterile |
Tipo | Multi-Well Plate |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10059030
|
Thermo Scientific™
166508 |
Standard Height, Nunclon Delta Treated Square BioAssay Dish |
245.00€
pezzi 16 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10489282
|
Thermo Scientific™
240835 |
Standard Height, Non-Treated BioAssay Dish |
282.00€
pezzi 16 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10570502
|
Thermo Scientific™
240845 |
Low Profile, Non-Treated BioAssay Dish |
296.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Disponibili con superfici non trattate e trattate per colture cellulari, i piatti versatili BioAssay quadrati Thermo Scientific™ Nunc™ sono utili per lo screening di numerose colonie, per colture di batteri e funghi o per garantire un ambiente contenuto per altri recipienti per colture cellulari.
Piatto con altezza standard:- Dimensioni esterne: 245 x 245 x 25 mm
- Altezza coperchio: 9.8 mm
- Disponibili con superficie non trattata o con superficie trattata Nunclon Delta per colture cellulari
- Otticamente trasparenti e sterili
Piatto a basso profilo:
- Dimensioni esterne: 241 x 241 x 20 mm
- Altezza coperchio: 10.3 mm
- Disponibili con superficie non trattata
- Per l'uso con strumenti robotizzati per lo screening genomico e il prelievo di colonie
- Otticamente trasparenti e sterili
Specifica
Flat | |
Square | |
Sterile | |
Multi-Well Plate |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.