Learn More
Oakton™ DO/Temperature Probe for Acorn™ DO 6
Marca: Oakton™ 01X233913
334.11 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21700" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Specifica
3 ft. | |
Oakton DO 6 Meter | |
5 in. | |
DO |
1 m | |
11.5 cm | |
DO/Temperature |