Learn More
OHAUS™ Explorer™ Analytical Balances
The Explorer risen to the next level of ingenuity; expanding on its modern features and design to offer unmatched functionality.
5645.00€ - 6900.00€
Specifica
Interfaccia di automazione | Touchscreen |
---|---|
Certificazione/Conformità | NIST, AM-5847, IEC/EN 61010-1:2010, CAN/CSA-C22.2, |
Tipo di collegamento | RS-232, USB, Optional Ethernet or 2nd RS232 |
Tipo di display | Display grafico a colori |
Leggibilità | 0.0001 g |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Leggibilità | Modello | Tempo di stabilizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Leggibilità | Modello | Tempo di stabilizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15349032
|
OHAUS™
30061976 |
120 g | 0.0001 g | EX124/AD | ≤2 sec. |
5645.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15369032
|
OHAUS™
30061977 |
220 g | 0.0001 g | EX224/AD | ≤2 sec. |
6205.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15389032
|
OHAUS™
30061978 |
320 g | 0.0001 g | EX324/AD | ≤2 sec. |
6900.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Ampio display touch-screen a colori
- Software applicativo con interfaccia a icone dotato di 14 esclusive modalità applicative
- Visualizzazione angolare regolabile a 3 livelli
- Specifiche per linearità e ripetibilità ottimizzate di recente
- Filtraggio vibrazioni potenziato per una migliore stabilità della bilancia
- Tutti i modelli sono dotati di serie di calibrazione interna automatica AutoCal™
- Impostazioni di filtraggio 3 x 3 che assicurano risultati di pesatura veloci e stabili
- Base e display separati per la massima flessibilità in qualsiasi area
- I modelli con copertura isolano la camera di pesatura per migliorare i risultati di velocità e stabilità, offrendo al contempo la massima accessibilità alla camera di pesatura mediante gli sportelli laterali montati in alto o il versatile sportello superiore ribaltabile o scorrevole
- L'accesso a mani libere è disponibile con gli sportelli laterali automatizzati opzionali
- Porte di comunicazione di facile accesso (USB, RS232) e 3°slot per porta di comunicazione (Ethernet o 2a RS232)
- GLP e GMP con data e ora, trasferimento diretto dei dati
- Base metallica, involucro superiore in ABS, bacinella in acciaio inox, copertura in vetro con sportello ribaltabile, coperchio sostituibile
- Copertura a 3 sportelli con pannelli amovibili sui modelli da 0.1 mg e 1 mg con copertura leggera
- Display a design modulare con angolazione regolabile (con attacco su base, parete o torre opzionale)
- Calibrazione interna automatica AutoCal
- Funzione di indicazione del livello con spia
- Impostazioni per ambiente e stampa automatica selezionabili
- Gancio integrato per pesata da sotto
- Coperchio protettivo
- Interruttore di blocco software
- Display touch-screen VGA a colori da 14.5 cm (diagonale) ad alta risoluzione con tastiera QWERTY e tastierino numerico e indicatore di capacità di pesatura
Applicazioni
Pesatura (17 unità + unità personalizzate), conteggio parti, pesatura percentuale, pesatura dinamica/di animali, controllo pesatura, riempimento, totalizzazione, formulazione, pesatura differenziale, determinazione della densità, ritenuta del picco, costo ingredienti, regolazione pipetta, peso lordo/netto/tara
Specifica
Touchscreen | |
RS-232, USB, Optional Ethernet or 2nd RS232 | |
0.0001 g | |
Plastica ABS, acciaio inox, vetro | |
120 g | |
Da 50 a 86 °F | |
9.1 in. | |
9 cm | |
35 cm | |
39.3 cm | |
6.9 kg | |
100/240 V | |
50/60 Hz |
NIST, AM-5847, IEC/EN 61010-1:2010, CAN/CSA-C22.2, | |
Display grafico a colori | |
Grammi, milligrammi, chilogrammi, carati, once, on | |
<±0.0001 g | |
1.5 ppm/°C | |
Da 10 a 30 °C | |
23 cm | |
13.8 in. | |
15.5 in. | |
15.2 libbre | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
0.6 A |