Learn More
Thermo Scientific Chemicals Okadaic acid sodium salt, 98%, high purity
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Okadaic acid sodium salt |
Nota nome | 98% |
CAS | 209266-80-8 |
CAS min. % | 97.5 |
CAS max % | 100.0 |
Colore | White |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98% |
Formula molecolare | C44H67NaO13 |
Numero MDL | MFCD00210208 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Okadaic acid sodium salt (high purity)
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H301-Tossico se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.