Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Type IIR Medical Mask with Ties
The construction of this mask offers a high level of breathability without jeopardizing filter efficiency.
5.30€ - 6.00€
Specifica
Fastening Type | Ties |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Dimensioni (L x P) | 175 x 95 mm |
Stile | Pleated |
Certifications/Compliance (Europe) | (EU) 2017/745, ISO 13485, EN 14683, EN ISO 14971 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17760189
|
Kolmi Hopen™
M31101-30 |
Blue |
5.30€
pezzi 40 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17780189
|
Kolmi Hopen™
M31301-30 |
Yellow |
5.30€
pezzi 40 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17770189
|
Kolmi Hopen™
M31201-30 |
Green |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Very high breathability and comfort
- Layers (interior to exterior): spunbond polypropylene, meltblown polypropylene, spunbond polypropylene
- Manufactured in ISO 8 clean room (particle and microbiological control)
- Type IIR splash protection in accordance with ISO standard 22609:2004
Specifica
Ties | |
175 x 95 mm | |
(EU) 2017/745, ISO 13485, EN 14683, EN ISO 14971 | |
≥98% |
Polypropylene | |
Pleated | |
Yes | |
Medical |