Learn More
Köttermann Open Tall Storage Cabinet
The open-front design of this Open Tall Storage Cabinet provides easy access to stored equipment and utensils.
591.56€ - 1623.34€
Specifica
Regolabile | No |
---|---|
Tipo di sportello | None |
Finitura | Epoxy Coated |
Da utilizzare con (applicazione) | Storage |
N. di sportelli | None |
Codice del prodotto | Marca | N. di cassetti | N. di ripiani | Dimensioni (P x L x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di cassetti | N. di ripiani | Dimensioni (P x L x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17392079
|
Köttermann
301-00033 |
None | 4 | 350 x 600 x 1920 mm |
591.56€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17372089
|
Köttermann
301-00069 |
None | 4 | 350 x 900 x 1920 mm |
726.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17352079
|
Köttermann
301-00005 |
None | 4 | 350 x 1200 x 1920 mm |
778.74€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17342089
|
Köttermann
301-00048 |
None | 4 | 500 x 600 x 1920 mm |
696.71€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17332089
|
Köttermann
301-00046 |
4 | None | 500 x 600 x 1920 mm |
1184.29€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17302099
|
Köttermann
301-00080 |
None | 4 | 500 x 900 x 1920 mm |
848.06€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17382079
|
Köttermann
301-00020 |
None | 4 | 500 x 1200 x 1920 mm |
982.09€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17372079
|
Köttermann
301-00018 |
4 | None | 500 x 1200 x 1920 mm |
1623.34€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Description
- Tall, slender design expands storage with a small footprint
- Open front provides easy access to stored items
Spécification
No | |
Epoxy Coated | |
None | |
No | |
Steel |
None | |
Storage | |
None | |
White |