Learn More
Thermo Scientific™ Microelettrodo per pH Orion™ 9810BN
Misurazione del pH di campioni in gel o micro contenitori da minimo 0.5 μL grazie a questo elettrodo combinato in vetro a punta piccola per le misurazioni di pH in campioni microvolumetrici.
Marca: Thermo Scientific™ 9810BN
549.10 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21700" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.33300kg
Descrizione
Misurazione del pH di campioni in gel o micro contenitori da minimo 0.5 μL grazie al microelettrodo pH Thermo Scientific™ Orion™ 9810BN, un elettrodo combinato in vetro a punta piccola per le misurazioni di pH in campioni microvolumetrici.
- Di colore nero
- Soffice schiuma per evitare rotture
- Disponibili in diversi diametri e capacità
Specifica
Elettrodo Micro pH | |
Ceramica | |
°° | |
KCl 4 M KCl con Ag/AgCl, Orion Cat. N. 900011 | |
Giunzione singola Ag/AgCl | |
Da 32 a 176 °F | |
3.28 piedi | |
1 m |
BNC | |
A vetro punta piccola | |
Microelettrodo combinato a vetro a punta piccola; punta: 37 X 1.3 mm; volume min. campione: 0.5 μl | |
Per le misure di pH in campioni microvolumetrici | |
Per garantire una risposta rapida e un flusso libero attraverso la giunzione, l'elemento di misura e la giunzione di riferimento non devono asciugarsi. Pulire sempre l'elettrodo prima di riporlo per la conservazione. Conservazione per brevi periodi (fino a una settimana): Immergere l'elettrodo in soluzione per elettrodo pH, Cat. N. 910001. Per prevenire la cristallizzazione della soluzione di riempimento, coprire il foro di riempimento ogni volta che si ripone l'elettrodo e riaprirlo durante la calibrazione e la misura. Conservazione prolungata (più di una settimana): Riempire l'elettrodo e chiudere bene il foro di riempimento. Coprire l'elettrodo con la provetta protettiva in vetro contenente alcune gocce di soluzione di conservazione. Prima di restituire l'elettrodo da usare, prepararlo come nuovo elettrodo. | |
4.72 in. | |
120 mm |