Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Storage Solutions
Restore proper electrode performance and prolong electrode life using these pH electrode storage solutions.
67.00€ - 175.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | pH Electrode |
---|---|
Tipo | pH Electrode Storage Solution |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12073363
|
Thermo Scientific™
810001 |
Soluzione per conservazione di elettrodi pH ROSS, flacone da 1 pinta (475 ml) |
91.50€
475mL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11986069
|
Thermo Scientific™
910001 |
pH Electrode Storage Solution, 1 pint (475mL) Bottle |
68.00€
475mL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11777797
|
Thermo Scientific™
910060 |
Soluzione di conservazione elettrodi per pH, bottiglie 5 x 2 once (5 x 60 ml) |
67.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11752797
|
Thermo Scientific™
9100CB |
pH Electrode Storage Solution, 5 gallon (19L) Cubitainer |
175.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
Restore proper electrode performance and prolong electrode life using Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Storage Solutions in ready to use bottles.
Storage Solutions:
- Storage solution ensures that the pH electrode works properly after prolonged storage, overnight storage and between samples
Warranty: Out of box
Spécification
pH Electrode | |
pH Electrode Storage Solution |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.