Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ RDO™ Dissolved Oxygen Probe
Measure dissolved oxygen levels without the difficulties of membrane replacement by using this RDO™ dissolved oxygen probe.
914.00€ - 1463.00€
Specifica
Tipi di sensore | RDO Optical Dissolved Oxygen Sensor |
---|---|
Ossigeno disciolto (intervallo di saturazione) | 0.0 to 200% |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Orion Star Meter with RDO input |
Tipo | DO Probe |
Tipo di sonda | RDO Optical Dissolved Oxygen |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) cavo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) cavo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12053313
|
Thermo Scientific™
087010MD |
3 m |
914.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11762607
|
Thermo Scientific™
087020MD |
6 m |
948.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11782607
|
Thermo Scientific™
087050MD |
15 m |
1151.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11792607
|
Thermo Scientific™
087100MD |
30 m |
1463.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Measure dissolved oxygen levels without the difficulties of membrane replacement by using the Thermo Scientific™ Orion™ RDO™ Dissolved Oxygen Probe. This Rugged Dissolved Oxygen (RDO™) Probe uses optical DO technology for problem-free measurement.
Features:- Utilizes the latest lumiphore technology for measuring DO
- Once-a-year maintenance with a simple cap replacement
- Sensor cable lengths of 3, 6, 10 m (10, 20, 30 ft)
- IP68-rated, waterproof
Includes:
RDO™ Probe, optical cap. stainless steel sensor guard and calibration sleeve
Requires:
Orion Star Meter with RDO™ input
Compatible with:
087001 Replacement Optical Cap
087002 Replacement Stainless-Steel RDO™ Probe Guard
087003 Replacement Calibration Sleeve for RDO™ Field Probes
Warranty: Thirty-six months from date of purchase for the RDO optical dissolved oxygen probe body. Twelve months from date of purchase for the RDO Optical Cap.
Specifica
RDO Optical Dissolved Oxygen Sensor | |
Orion Star Meter with RDO input | |
RDO Optical Dissolved Oxygen | |
0°C to 50°C |
0.0 to 200% | |
DO Probe | |
0.00 to 20.0 mg/L |