Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Silver/Sulfide Electrodes
Make quick, simple, accurate and economical measurement of silver and sulfide ions in aqueous solutions with these electrodes.
699.00€ - 832.00€
Specifica
Deriva | drift-free potentials |
---|---|
Giunzione | The free-flowing liquid junction assures stable |
Lunghezza (sistema metrico) cavo | 1M |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | ISE Meters |
Temperatura (sistema metrico) operativa | 0°C to 80°C |
Codice del prodotto | Marca | Tipi di connettore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipi di connettore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10664921
|
Thermo Scientific™
9416BN |
BNC |
699.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10374521
|
Thermo Scientific™
9616BNWP |
Waterproof BNC |
832.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Make quick, simple, accurate and economical measurements of silver and sulfide ions in aqueous solutions with Thermo Scientific™ Orion™ Silver/Sulfide Electrodes. These electrodes have dual electrode-measuring silver and sulfide ions in aqueous solutions, and perform low-level cyanide and halide titrations.
Includes:
Waterproof BNC and BNC electrodes have 1m cables.
Warranty: 12 months from date of purchase by Buyer or 18 months from date of shipment from Seller, whichever is earlier.
Specifica
drift-free potentials | |
1M | |
0°C to 80°C |
The free-flowing liquid junction assures stable | |
ISE Meters |