Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Sodium Electrodes
Measure sodium in aqueous solution quickly, accurately and economically with these sodium electrodes.
471.00€ - 763.68€
Specifica
Diametro (sistema imperiale) corpo | 0.47 in |
---|---|
Tipo di soluzione di riempimento | 900010 for regular Na+ (> 10-5 M or 0.2 ppm) 900012 for low level Na+ (< 10-5 M or 0.2 ppm) |
Lunghezza (sistema imperiale) | 4.72 in |
Lunghezza (sistema imperiale) cavo | 1M |
Materiale | Glass Body |
Codice del prodotto | Marca | Tipi di connettore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipi di connettore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10451213
|
Thermo Scientific™
8411BN |
BNC |
471.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10384141
|
Thermo Scientific™
8611BNWP |
BNC impermeabile |
763.68€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Measure sodium in aqueous solutions quickly, accurately and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Sodium Electrodes. A unique redox internal system with a Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ electrode provides faster response, and greater stability and accuracy than conventional sodium electrodes.
8611BNWP is a combination electrode with a Sure-Flow™ junction that allows easy cleaning. When conventional electrode junctions clog, the Sure-Flow junction can be opened and flushed clean simply by pressing the cap. 8411BN is a half cell sensor that requires ROSS reference electrode, Cat. No. 800300 or the ROSS Ultra reference electrode, Cat. No. 800500U to function.
Specifica
0.47 in | |
4.72 in | |
Glass Body | |
ISE Meters | |
1 x 10-6 M to saturated 0.02 ppm to saturated |
900010 for regular Na+ (> 10-5 M or 0.2 ppm) 900012 for low level Na+ (< 10-5 M or 0.2 ppm) |
|
1M | |
32 to 176°F | |
0°C to 100°C |