Learn More
SI Analytics™ Ostwald Viscometer
Determine absolute and relative kinematic viscosity of liquids with Newtonian flow behavior. SI Analytics™ Ostwald Viscometer includes ring marks to ensure that they can be checked by means of manual measurements.
174.00€
Specifica
Product Type | Viscometer |
---|---|
Include | Ring Mark |
Da utilizzare con (applicazione) | For Manual Measurements |
Volume (sistema metrico) | 3 mL |
Codice del prodotto | Marca | Costante approssimata | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Costante approssimata | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10693181
|
SI Analytics™
285404014 |
0.01K | 0.4mm Diameter |
174.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10489342
|
SI Analytics™
285404022 |
0.03K | 0.5mm Diameter |
174.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Suitable for transparent liquids manual measurement, foaming liquids, liquid mixture with highly volatile components, and high or low temperature measurements
- With ring marks
- Without constants
- For manual measurements
- Filling quantity of 3mL
- Overall length of 220mm
Specifica
Viscometer | |
Ring Mark | |
For Manual Measurements | |
3 mL |