Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione in PTFE ovale
Agitazione costante. Le ancorette di agitazione Fisherbrand; in PTFE ovali producono una turbolenza ottimale per fiasche e contenitori a fondo tondo.
4.24€ - 35.97€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
Colore | Bianco |
Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
Forma | Ovale |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11898872
|
Fisherbrand™
|
20 mm | 10 mm |
15.15€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16285831
|
Fisherbrand™
|
50 mm | 20 mm |
28.18€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11828882
|
Fisherbrand™
|
40 mm | 20 mm |
21.10€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11808882
|
Fisherbrand™
|
30mm | 16mm |
28.25€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16295831
|
Fisherbrand™
|
64 mm | 20 mm |
35.97€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11828952
|
Fisherbrand™
|
15 mm | 6 mm |
11.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11868952
|
Fisherbrand™
|
50 mm | 17 mm |
25.90€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11838952
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 10 mm |
20.10€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11844792
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 12 mm |
17.55€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16245831
|
Fisherbrand™
|
35 mm | 16 mm |
31.84€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10609162
|
Fisherbrand™
|
70 mm | 20 mm |
9.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11888872
|
Fisherbrand™
|
10 mm | 5 mm |
10.60€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11517802
|
Fisherbrand™
|
20 mm | 10 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10445231
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 12 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10603731
|
Fisherbrand™
|
40 mm | 20 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11507802
|
Fisherbrand™
|
15 mm | 6 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11858952
|
Fisherbrand™
|
40 mm | 13 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11338703
|
Fisherbrand™
|
30mm | 16mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11597792
|
Fisherbrand™
|
10 mm | 5 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Ancoretta di agitazione magnetica stabile per impieghi generici
- Fornisce un'eccellente turbolenza per fiasche e contenitori a fondo sferico
- Autoclavabile
Specifica
Sì | |
Bianco | |
Ovale |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE | |
Fiasche a fondo rotondo |