Learn More
OHAUS™ Agitatore Sospeso
Affidabili agitatori sospesi con prestazioni eccellenti per l'uso quotidiano
Marca: OHAUS™ 30586763
1054.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21913" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.10000kg
Descrizione
- La potente miscelazione e la velocità costante sono garantite dal motore brushless e dalla tecnologia di compensazione della coppia, che assicura un'agitazione esatta e controllata dei liquidi viscosi con un funzionamento silenzioso
- Configurazione semplificata con mandrino senza chiave - non sono necessari attrezzi. Sostituzione rapida e semplice degli alberi con una sola mano. Questo design esclusivo consentirà a tutti gli operatori di laboratorio di risparmiare tempo e fatica
- Progettati per un uso sicuro. Il pulsante di blocco previene variazioni accidentali di velocità e la tecnologia di rilevamento di sovraccarico del motore, interrompe l'agitazione prima che si verifichi un sovraccarico, proteggendo così il campione
Specifica
30 to 2000 rpm | |
LED | |
190.000 w | |
235.00 x 90.00 x 285.000 mm | |
3.50 in. | |
cNemkous | |
Overhead Stirrer e-A51ST020 | |
Sealed Aluminum Housing with IP54 Ingress Protection Rating | |
IP54 | |
5°C to 40°C, 80%RH, non-condensing | |
Max. 10,000 mPas | |
4.100 kg |
25 L | |
115/230 VAC | |
Up to 8.5 mm | |
30.100 cm | |
39.200 cm | |
1 to 13 mm | |
Stirring, Dissolving, Dispersion, Emulsification and Homogenization in The Food and Beverage, Cosmetic, Paint/Coatings, Pharmaceutical, Chemical, Glue/Adhesive, Plastics/Polymer and Cement/Construction Industries. Used for Pilot Scale in Manufacturing. | |
e-A51ST020 | |
41°F to 104°F, 80%RH, non-condensing | |
20.000 Ncm | |
9.000 lb. |