Learn More
Thermo Scientific™ Dischi fattore X Oxoid™
Perform identification of Haemophilus spp. with Thermo Scientific™ Oxoid X Factor Discs.
35.30€ - 160.00€
Specifica
Content And Storage | Da -10° a -20 °C |
---|---|
Descrizione | Dischi fattore X |
Analiti rilevabili | Haemophilus species |
Tipo | X Factor Disc |
Quantità | 50 dischi/cartuccia |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11933842
|
Thermo Scientific™
DD0003T |
50 dischi/cartuccia | 1 cartuccia/confezione |
35.30€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 07-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11459858
|
Thermo Scientific™
DD0003B |
50 Disks/Cartridge | 5 Cart./Pk. |
160.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 30-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Perform identification of Haemophilus spp. with Thermo Scientific™ Oxoid X Factor Discs.
Ordering Alerts:
50 Discs/Cartridge
Specifica
Da -10° a -20 °C | |
Haemophilus species | |
50 dischi/cartuccia |
Dischi fattore X | |
X Factor Disc |