Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Complete 5K, for Karl Fischer Titration By Volumetry, Fisher Chemical™
80.00€ - 139.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11433813
|
Fisher Chemical
K/2250R/08 |
500 mL | Amber glass bottle |
80.00€
500mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10092042
|
Fisher Chemical
K/2250R/15 |
1 L | Amber glass bottle |
139.00€
1L |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Single-component volumetric reagent for high water content analysis of aldehydes and ketones
- Water equivalent: 5.0mg H2O/mL
- Unlimited water capacity
- Perform titer determination before use
- Pyridine free