Learn More
Thermo Scientific™ Productainer™ 3D BioProcess Container (BPC), Aegis™ 5-14 film, four ports, Luer locks + MPC
Thermo Scientific Productainer 3D BioProcess Containers (BPCs) are used to package, store, and transport media, buffers, water for injection (WFI), process liquids, and biological products.
1375.00€ - 2525.16€
Specifica
Descrizione | Top Dispense |
---|---|
Descrizione pellicola | Aegis 5-14 |
Dettagli porta | 4 ports |
Tubing Style | C-Flex |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17810597
|
Thermo Scientific™
SH30966.01 |
50 L |
2525.16€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17820597
|
Thermo Scientific™
SH30966.02 |
100 L |
1375.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17800667
|
Thermo Scientific™
SH30966.03 |
200 L |
1480.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Productainer BPCs are constructed with Aegis 5-14 single web, multi-layered cast film manufactured in a cGMP clean room facility. Our standard Productainer BPCs are suitable for a wide array of bioprocess applications. For optimal fit, form, and function, Productainer BPCs can be customized using the industry's largest component library.
Highlights:
• Film optimized for flexibility and durability—superior stress resistance, puncture resistance, and physical barrier properties to ensure stability of contents
• Gamma-irradiation sterilized
• Squared tube design with polyethylene ports located on the top of the BPC for easy access
• Space-efficient, ergonomic alternative to rigid walled carboys and steel tanks
• Customizable via the industry's largest library of qualified components
Recommended for:
• Harvest—collection and storage of bulk product from bioreactors
• Storage—sterile storage of media, buffers, and process intermediates
• Separation—feeding and receiving of sterile liquids from separation systems
• Purification—buffer feeding to purification system, fraction collection and storage
• Filling—sterile reservoir for filling systems
• Transport and shipping—bulk sterile liquids, buffers, media and process intermediates within and between facilities
Specifica
Top Dispense | |
Aegis 5-14 | |
4 ports | |
C-Flex |