Learn More
Mettler Toledo™ Rullo di carta
Documentazione immediata dei risultati. I rotoli di carta Mettler Toledo™ sono utilizzati con stampanti a matrice di punti collegabili a un'ampia gamma di bilance e misuratori. La carta bianca lucida ha una larghezza di 5 cm e offre stampe istantanee e nitide che consentono un'agevole archiviazione dei risultati.
Marca: Mettler Toledo™ 44000253
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.87900kg
Descrizione
Possibilità di collegare numerose bilance e misuratori Mettler Toledo™ direttamente a piccole stampanti a matrici di punti per una documentazione istantanea con ingombro minimo sul banco da lavoro. Queste stampanti impiegano cartucce con inchiostro nero e rotoli di carta normale bianco brillante larghi 5 cm.
Set di 50 rotoli di carta per le seguenti stampanti a matrici di punti:
- LCP-43
- RS-P42
- Sprinter
- LCP-45
- SQC-14
Specifica
Paper | |
51 mm | |
Dot matrix printers: LCP-43, RS-P42, Sprinter, LCP-45 and SQC-14 | |
50/confezione |
White | |
Matte | |
Rullo di carta |