Learn More
Epredia™ Paraffin Type 1, 3, 6, 9
Find the perfect fit with four different blends of highly refined paraffin and polymers, offering a choice of infiltration times and cutting characteristics.
93.45€ - 103.00€
Specifica
Punto di fusione | 54° to 57°C |
---|---|
Product Type | Paraffin |
Quantità | 2 lb. |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12056669
|
Epredia™
8335 |
Paraffin |
98.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12066669
|
Epredia™
8336 |
Paraffin |
98.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12046669
|
Epredia™
8334 |
Paraffin |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12076669
|
Epredia™
8337 |
Paraffin |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- All paraffins melt between 55° and 57°C and are triple filtered to 0.5μm
- Flake form has a greater surface-to-weight ratio than pellets, resulting in a faster melting time
- Type 1 contains no polymer and offers rapid infiltration
- Type 3 contains minimal polymer and offers fast infiltration
- Type 6 is harder than Type 3 and allows for thinner sections
- Type 9 has the highest polymer content available and yields extremely thin sections
Ordering Information:
Packaged in convenient, easy-to-open, resealable bags
Specifica
54° to 57°C | |
Paraffin | |
2 lb. |