Learn More
Brannan™ Termometri a immersione parziale Initial™
General purpose laboratory thermometer without calibration certificate.
2.40€ - 184.00€
Codice del prodotto | Marca | Temperature Range (Metric) | Suddivisione | Tipo di immersione | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Temperature Range (Metric) | Suddivisione | Tipo di immersione | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15683204
|
Brannan™
46/456/0 |
Da –100 a 50 °C | 1°C | Totale | 300 mm |
184.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12736998
|
Brannan™
44/002/7 |
Da –17 a 110 °C | 2 °C | Parziale | 305 mm |
4.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13048623
|
Brannan™
44/403/3 |
-10°C to +110°C | 1°C | Partial Immersion | 305 mm |
33.70€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15643204
|
Brannan™
44/430/5 |
Da –10 a 110 °C | 1 °C | Parziale | 155 mm |
2.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15634568
|
Brannan™
44/002/8 |
-20°C to +110°C | 1°C | Partial Immersion | 305 mm |
4.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15659025
|
Brannan™
44/403/3 |
-10°C to +110°C | 1°C | Partial Immersion | 305 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15679025
|
Brannan™
44/423/5 |
Da –10 a 110 °C | 1 °C | Parziale | 205 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Filled with a brightly colored, mercury-free spirit. Brannan™ Partial Immersion Spirit Filled Thermometers use specially selected filling materials covering temperatures down to -200°C and feature a non-roll cap with suspension ring.
- Lab thermometer
- Safe non-mercury filling
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Specifica
Glass | |
1.2 cm |