Learn More
asecos™ PE IBC Station with Filling Area, without Storage Level
The PE IBC Sation is approved for the safe storage of water pollutants.
1266.70€ - 2721.02€
Specifications
Colore | Blu |
---|---|
Capacità (sistema imperiale) | 264.2 gal. |
Capacità (sistema metrico) | 1000 L |
Materiale | Polietilene |
Tipo | IBC Spill Pallet |
Product Code | Brand | Larghezza (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Larghezza (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
17896456
|
asecos™
24155 |
1280.00 mm |
1266.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17886496
|
asecos™
24158 |
2460.00 mm |
1778.68€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17846496
|
asecos™
38509 |
3640.00 mm |
2721.02€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Highly resistant against oil, acid, alkali, etc.
- Easy and safe in-house transport of the empty sump by forklift truck
Specifications
Blu | |
1000 L | |
IBC Spill Pallet |
264.2 gal. | |
Polietilene |