Learn More
asecos™ PE IBC Station with Galvanised Grid
The PE IBC Station is approved for the safe storage of water pollutants.
2068.06€ - 2609.72€
Specifications
Colore | Blu |
---|---|
Capacità (sistema imperiale) | 264.2 gal. |
Capacità (sistema metrico) | 1000 L |
Materiale | Polietilene |
Tipo | IBC Spill Pallet |
Product Code | Brand | Larghezza (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Larghezza (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
17836486
|
asecos™
38647 |
1370.00 mm |
2068.06€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17896346
|
asecos™
38649 |
2530.00 mm |
2609.72€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Complete corrosion protection
- Highly resistant against oil, acid, alkali, etc.
- Easy and safe in-house transport of the empty sump by forklift truck
Specifications
Blu | |
1000 L | |
IBC Spill Pallet |
264.2 gal. | |
Polietilene |