Learn More
Brand™ Pipette Rinser
Ideal quick and safe solution for washing pipettes up to 460mm long.
Marca: Brand™ 29120
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
Order Info
DiameterMetric
Specifica
734 mm | |
170mm | |
PE-HDf | |
Automatic Pipette Washer |