Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pallone di evaporazione a goccia con giunto conico smerigliato
Especially for rotary evaporators, with center neck and conical joint, pear-shaped, with inscription label.
98.53€ - 220.06€
Specifica
Materiale | Duran Glass |
---|---|
Tipo | Evaporating Flask |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotary Evaporators |
Forma | Pear |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Finitura collo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Finitura collo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11973381
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03041413 |
10 mL | 14/23 |
176.60€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11963381
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03041422 |
25 mL | 14/23 |
190.06€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11983381
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03041428 |
50 mL | 14/23 |
220.06€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11876084
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03042928 |
50 mL | 39/32 |
98.53€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11836144
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03042976 |
3000 mL | 29/32 |
124.02€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Specifica
Duran Glass | |
Evaporating Flask | |
Rotary Evaporators | |
Pear |