Learn More
MP Biomedicals™ Pectinase from Aspergillus niger
27.88€
Specifica
Concentrazione | >1000 U/g |
---|---|
Colore | Beige |
Da utilizzare con (applicazione) | Used in plant protoplast preparation to digest cell wall prior to organelle isolation |
Content And Storage | 4°C |
Sorgente | Aspergillus niger |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11416931
|
MP Biomedicals™
0219897910 |
10 kU |
27.88€
10ku |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Pectinase is a macerating enzyme comprised of pectintranseliminase, polygalacturonase, pectinesterase, xylanase, hemicellulases and cellulases.
- Lyophilized
- Activity: >1000 u/gm
Specifica
>1000 U/g | |
Used in plant protoplast preparation to digest cell wall prior to organelle isolation | |
Aspergillus niger | |
Lyophilized Powder |
Beige | |
4°C | |
Pectinase |