Learn More
3M™ Cuffie antirumore PELTOR™ Optime™ II
18.30 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
18.30 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
18.30 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Stile:
Cuffia passiva
Fascia per la testa
Descrizione
- Electrically insulated headband (dielectric) version available
- Large space inside cup helps reduce moisture and heat build-up
- Sealing rings filled with a unique combination of liquid and foam
- Easy-to-replace cushions and inserts helps keep them hygienically clean
- Soft, wide cusions help reduce pressure around the ears and improves comfort and wearability
Specifica
Colore | Verde |
Certificazione/Conformità | Omologazione CE |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per ambienti industriali rumorosi, utilizzabile per il settore agricolo, gli aeroporti e i macchinari per costruzioni |
Plug Shape | Ovale |
Product Type | Protezione dell'udito Optime 2 |
Materiale | Acciaio inox |
Stile | Cuffia passiva |