Learn More
3M™ Cuffie antirumore PELTOR™ Optime™ III
21.40 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
21.40 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
21.40 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Colore:
Black, Red
Green, Black
Nero e rosso
Stile:
Cuffia passiva
Fascia per la testa
Helmet-mounted
Neckband
Descrizione
- Design moderno ed elegante
- Buona comprensione vocale
- L'ampio spazio all'interno della cuffia riduce l'umidità e l'accumulo di calore
- Cuscinetti e inserti facili da sostituire per la massima igiene
- L'esclusivo design della fascia a basso profilo contribuisce a mantenere una pressione costante
- I cuscini ampi e morbidi riducono la pressione intorno alle orecchie e migliorano il comfort e l'indossabilità
Specifica
Colore | Nero e rosso |
Certificazione/Conformità | Omologazione CE |
Size | One size fits most |
Da utilizzare con (applicazione) | Utilizzabile in ambienti particolarmente rumorosi come aeroporti, sale di motori marini, centrali energetiche o sale dove si svolgono lavori di stampa |
Plug Shape | Ovale |
Product Type | Cuffie antirumore Optime III |
Stile | Fascia per la testa |