Learn More
Pentane, Puriss. p.a., ≥99.0% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
109.46 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21688" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21688" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | Pentane |
Punto di fusione | -131°C |
Densità | 0.626g/mL at 25°C |
Punti di ebollizione | 36°C to 37°C |
Quantità | 1 L |
Limite di esplosione | 0.083 |
Punto d'infiammabilità | −49°C (−56.2°F) |
Punto di combustione | 500°F |
Imballaggio | Glass Bottle |
Indice di rifrazione | 1.359 |