Learn More
Pepsin, Extra Pure, Powder, SLR, Fisher Chemical™
Enzyme that breaks down proteins into smaller peptides.
Brand: Fisher Chemical P/1120/53
170.07 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Additional Details : CAS : 9001-75-6 Peso : 0.50000kg
Description
Enzyme that breaks down proteins into smaller peptides.
Specifications
500 g |
Safety and Handling
- Pepsin
Signal Word
- Pericolo
Hazard Category
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.