Learn More
Microspec™ Permanent Marker Pens
Available with sharp point or round point
28.60€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Labeling |
Quantità | 10 |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16624852
|
Microspec™
Z1 |
Sharp Point |
28.60€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16634852
|
Microspec™
Z2 |
Round Point |
28.60€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- 10 markers
- Permanent
- Available with sharp point or round point
- Microspec logo
Specifica
White | |
Labeling | |
10 |