Learn More
Fisherbrand™ pH Electrode with DIN Connector
This pH electrode is ideal for measuring small volumes of pH.
109.18€ - 130.38€
Specifica
Tipi di connettore | DIN |
---|---|
Temperatura (sistema metrico) operativa | 80°C (Max.) |
Tipo | pH Electrode |
Lunghezza (sistema metrico) | 115 mm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) corpo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) corpo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11799808
|
Fisherbrand™
|
8 mm |
109.18€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11709818
|
Fisherbrand™
|
6 mm |
130.38€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Electrode pH diameter 6 or 8 mm for measurement in small volumes
- Electrolyte KCl 4M + AgCl
Specifica
DIN | |
80°C (Max.) | |
pH Electrode | |
115 mm |