Learn More
Fisherbrand™ pH Indicator Paper Roll
Ready to use universal indicator papers are supplied in rotary lid boxes to ensure protection against external influences.
27.60€ - 28.50€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | pH testing |
---|---|
Tipo | pH Indicator Paper |
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15940872
|
Fisherbrand™
|
4 to 7 |
27.60€
4 unità |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15950872
|
Fisherbrand™
|
6.4 to 8 |
28.50€
4 unità |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15960872
|
Fisherbrand™
|
8 to 10 |
27.60€
4 unità |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- The reaction colour of the paper is compared with the enclosed colour scale and the pH is read off
- Allows very simple pH measurement
- Proven standard for many applications
Specifica
pH testing | |
pH Indicator Paper |