Learn More
Fisherbrand™ Strisce per l'analisi del pH
Per la misurazione diretta, rapida e semplice, del valore di pH sul punto di interesse. Le cartine indicatrici di pH Macherey-Nagel™ sono pronte all'uso in qualsiasi momento e non necessitano di calibrazione, impostazione o manutenzione. Sono quindi perfette in molteplici contesti, tra cui: laboratori chimici, industria, prodotti lattiero-caseari, produzione, università, scuole e lavorazione di alimenti.
15.10€ - 55.50€
Specifica
Include | Carta di comparazione colorimetrica |
---|---|
Quantità | Confezione da 100 |
Tipo | Strisce di carta indicatrici di pH |
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10642751
|
Fisherbrand™
|
0 to 14 |
55.50€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11966106
|
Fisherbrand™
|
Da 0 a 6 |
18.20€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10353641
|
Fisherbrand™
|
da 3.6 a 6.1 |
38.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10333501
|
Fisherbrand™
|
da 4.5 a 10 |
45.90€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11386454
|
Fisherbrand™
|
da 6 a 7.7 |
41.07€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11996056
|
Fisherbrand™
|
Da 7 a 14 |
15.10€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11346454
|
Fisherbrand™
|
0,3 - 2,3 |
36.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11316454
|
Fisherbrand™
|
da 2 a 9 |
52.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11376454
|
Fisherbrand™
|
Da 5.1 a 7.2 |
37.25€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15384184
|
Fisherbrand™
|
Da 5.1 a 7.2 |
15.10€
100 unità |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11396454
|
Fisherbrand™
|
da 7.5 a 9.5 |
41.90€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11360395
|
Fisherbrand™
|
Da 3.1 a 8.3 |
18.20€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10070552
|
Fisherbrand™
|
42531 |
15.70€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Measure the pH value quickly and easily directly at the point of interest. Fisherbrand™ pH indicator paper sticks are ready to use at any time and don’t need any calibration, set-up or maintenance. Therefore, they are perfect in a variety of environments such as: chemical laboratories, industry, dairies, production, universities, schools and food processing.
Strisce da 85 mm x 6 mm con cartine indicatrici differenti sigillate su ciascuna striscia. Il pH viene determinato confrontando le cartine con la scala colorimetrica fornita. Le strisce sono sufficientemente lunghe da evitare il contatto tra le dita e i campioni da analizzare.- Per misurazioni eccellenti e sicure nel range di pH designato
- La scala dei colori sulla scatola delle strisce reattive consente un esatto confronto con il colore ottenuto sul tampone della striscia reattiva
- L'indicatore è legato in modo covalente sui tamponi e non si propaga nel campione, neanche se lasciato al suo interno per un tempo indefinito
- L'impugnatura in plastica idrofobica protegge l'utente dal campione e consente di analizzare il pH in recipienti profondi e stretti
- Disponibili in scatola sottile tascabile
Specifica
Carta di comparazione colorimetrica | |
Confezione da 100 | |
Strisce di carta indicatrici di pH |