Learn More
Cole-Parmer™ pH Probe
Marca:  Cole-Parmer™ 05662-16
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11750169
  • 357.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
BNC
130°C
210 mm
Ceramic
Ideal for narrow crowded culture flasks and fermenters
6 mm