Learn More
Thermo Scientific™ Substrati ABTS Pierce™
Ready-to-use, water-soluble peroxidase substrate tablets that yield a measurable green end-product for use in ELISA methods.
Marca: Thermo Scientific™ 37615
139.65 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce ABTS Substrates are tablets and a ready-to-use solution of a water-soluble peroxidase substrate that yields a measurable green end product for use in ELISA methods.
ABTS (2,2'-Azinobis [3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid]-diammonium salt) is a water-soluble HRP substrate that yields a green end product upon reaction with peroxidase. The green product has two major absorbance peaks, 410nm and 650nm. ABTS is less sensitive than OPD and TMB in ELISA applications. It is less readily oxidized, and its color development is slower (approximately 20 minutes). This may be advantageous if unacceptable background results from the use of the OPD or TMB substrates due to higher sensitivities.Highlights:
- Excellent choice when maximum sensitivities are not required
- Less readily oxidized and color development is slower (approximately 20 minutes) than OPD and TMB
Specifica
Soluzione ABTS a 1 fase Pierce | |
Colorimetric | |
Chemical Substrate | |
Store at 4°C |
ELISA Substrate | |
1-Step™ | |
HRP (Horseradish Peroxidase) |
Sicurezza e movimentazione
- ABTS Substrate Solution
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 2,2'-iminodiethanol,sodium azide
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.